Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB1-associated protein 1
Artikelnummer. 16061991
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16061991
Brand: enQuireBio™ QP7985ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSPB1-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001307657.1
Gen-id (Entrez) 79663
Navn HSPB1-associated protein 1
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol HSPBAP1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MAAGSEATTP VIVAAGAGGE EGEHVKPFKP EKAKEIIMSL QQPAIFCNMV FDWPARHWNA KYLSQVLHGK QIRFRMGMKS MSTVPQFETT CNYVEATLEE FLTWNCDQSS ISGPFRDYDH SKFWAYADYK YFVSLFEDKT DLFQDVKWSD FGFPGRNGQE STLWIGSLGA HTPCHLDSYG CNLVFQVQGR KRWHLFPPED TPFLYPTRIP YEESSVFSKI NVVNPDLKRF PQFRKAQRHA VTLSPGQVLF VPRHWWHYVE SIDPVTVSIN SWIELEEDHL ARVEEAITRM LVCALKTAEN PQNTRAWLNP TEVEETSHAV NCCYLNAAVS AFFDRCRTSE VVEIQALRTD GEHMKKEELN VCNHMEVGQT GSQNLTTGTD KPEAASPFGP DLVPVAQRSE EPPSERGGIF GSDGKDFVDK DGEHFGKLHC AKRQQIMSNS ENAIEEQIAS NTTTTPQTFI STDDLLDCLV NPQVTRIVAQ LLIQGRSL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.