Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human HSD11B2 Protein
Artikelnummer. 16057801
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16057801
Brand: enQuireBio™ QP9185ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD11B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_000187.3
Gen-id (Entrez) 3291
Navn HSD11B2 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol HSD11B2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MERWPWPSGG AWLLVAARAL LQLLRSDLRL GRPLLAALAL LAALDWLCQR LLPPPAALAV LAAAGWIALS RLARPQRLPV ATRAVLITGC DSGFGKETAK KLDSMGFTVL ATVLELNSPG AIELRTCCSP RLRLLQMDLT KPGDISRVLE FTKAHTTSTG LWGLVNNAGH NEVVADAELS PVATFRSCME VNFFGALELT KGLLPLLRSS RGRIVTVGSP AGDMPYPCLG AYGTSKAAVA LLMDTFSCEL LPWGVKVSII QPGCFKTESV RNVGQWEKRK QLLLANLPQE LLQAYGKDYI EHLHGQFLHS LRLAMSDLTP VVDAITDALL AARPRRRYYP GQGLGLMYFI HYYLPEGLRR RFLQAFFISH CLPRALQPGQ PGTTPPQDAA QDPNLSPGPS PAVAR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.