Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human HRV-1A Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Navn | HRV-1A Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Arter | Yeast |
| Protein tag | His |
| Sekvens | NPVENYIDEV LNEVLVVPNI KESHHTTSNS APLLDAAETG HTSNVQPEDA IETRYVITSQ TRDEMSIESF LGRSGCVHIS RIKVDYTDYN GQDINFTKWK ITLQEMAQIR RKFELFTYVR FDSEITLVPC IAGRGDDIGH IVMQYMYVPP GAPIPSKRND FSWQSGTNMS IFWQHGQPFP RFSLPFLSIA SAYYMFYDGY DGDNTSSKYG SVVTNDMGTI CSRIVTEKQK HSVVITTHIY HKAKHTKAWC PRPPRAVPYT HSHVTNYMPE TGDVTTAIVR RNTITTA |
| Vis mere |