Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein VENTX Protein
Artikelnummer. 16049000
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16049000
Brand: enQuireBio™ QP7496ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein VENTX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_055283.1
Gen-id (Entrez) 27287
Navn Homeobox protein VENTX Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol VENTX
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MRLSSSPPRG PQQLSSFGSV DWLSQSSCSG PTHTPRPADF SLGSLPGPGQ TSGAREPPQA VSIKEAAGSS NLPAPERTMA GLSKEPNTLR APRVRTAFTM EQVRTLEGVF QHHQYLSPLE RKRLAREMQL SEVQIKTWFQ NRRMKHKRQM QDPQLHSPFS GSLHAPPAFY STSSGLANGL QLLCPWAPLS GPQALMLPPG SFWGLCQVAQ EALASAGASC CGQPLASHPP TPGRPSLGPA LSTGPRGLCA MPQTGDAF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.