Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-E Protein
Artikelnummer. 16087190
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16087190
Brand: enQuireBio™ QP7048100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_005507.3
Gen-id (Entrez) 3133
Navn HLA-E Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol HLA-E
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens GSHSLKYFHT SVSRPGRGEP RFISVGYVDD TQFVRFDNDA ASPRMVPRAP WMEQEGSEYW DRETRSARDT AQIFRVNLRT LRGYYNQSEA GSHTLQWMHG CELGPDRRFL RGYEQFAYDG KDYLTLNEDL RSWTAVDTAA QISEQKSNDA SEAEHQRAYL EDTCVEWLHK YLEKGKETLL HLEPPKTHVT HHPISDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQQD GEGHTQDTEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPV TLRWKPASQP TIPI
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.