Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.V Protein
Artikelnummer. 16050571
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16050571
Brand: enQuireBio™ QP7750ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_036544.1
Gen-id (Entrez) 94239
Navn Histone H2A.V Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol H2AFV
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MAGGKAGKDS GKAKAKAVSR SQRAGLQFPV GRIHRHLKTR TTSHGRVGAT AAVYSAAILE YLTAEVLELA GNASKDLKVK RITPRHLQLA IRGDEELDSL IKATIAGGGV IPHIHKSLIG KKGQQKTA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.