missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Histone-binding protein RBBP7 Protein

Artikelnummer. 16009570
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16009570

Brand: enQuireBio™ QP7585ec1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone-binding protein RBBP7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001185648.1
Gen-id (Entrez) 5931
Navn Histone-binding protein RBBP7 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RBBP7
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MASKEMFEDT VEERVINEEY KIWKKNTPFL YDLVMTHALQ WPSLTVQWLP EVTKPEGKDY ALHWLVLGTH TSDEQNHLVV ARVHIPNDDA QFDASHCDSD KGEFGGFGSV TGKIECEIKI NHEGEVNRAR YMPQNPHIIA TKTPSSDVLV FDYTKHPAKP DPSGECNPDL RLRGHQKEGY GLSWNSNLSG HLLSASDDHT VCLWDINAGP KEGKIVDAKA IFTGHSAVVE DVAWHLLHES LFGSVADDQK LMIWDTRSNT TSKPSHLVDA HTAEVNCLSF NPYSEFILAT GSADKTVALW DLRNLKLKLH TFESHKDEIF QVHWSPHNET ILASSGTDRR LNVWDLSKIG EEQSAEDAED GPPELLFIHG GHTAKISDFS WNPNEPWVIC SVSEDNIMQI WQMAENIYND EESDVTTSEL EGQGS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.