Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Artikelnummer. 16006071
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16006071
Brand: enQuireBio™ QP8709ec500ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAGH / GLO2 / Glyoxalase II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001035517.1
Gen-id (Entrez) 3029
Navn HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol HAGH
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens KVEVLPALTD NYMYLVIDDE TKEAAIVDPV QPQKVVDAAR KHGVKLTTVL TTHHHWDHAG GNEKLVKLES GLKVYGGDDR IGALTHKITH LSTLQVGSLN VKCLATPCHT SGHICYFVSK PGGSEPPAVF TGDTLFVAGC GKFYEGTADE MCKALLEVLG RLPPDTRVYC GHEYTINNLK FARHVEPGNA AIREKLAWAK EKYSIGEPTV PSTLAEEFTY NPFMRVREKT VQQHAGETDP VTTMRAVRRE KDQFKMPRD
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.