missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein

Artikelnummer. 18118040
Klik for at se tilgængelige muligheder
Formulering:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris and NaCl with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris and NaCl.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18118040

Brand: R&D Systems™ 1067GH025

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Formulering Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris and NaCl with BSA as a carrier protein.
Gen-id (Entrez) 2688
Molekylvægt (g/mol) 22 kDa
Navn Growth Hormone
Mængde 25 μg
Kilde E. coli-derived human Growth Hormone protein Phe27-Phe217,with an N-terminal Met
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gene Alias GH1, GHB5, GHIGHD1B, GHN, GH-N, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N, IGHD1A, IGHD2, Somatotropin
Konjugeret Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Renhed eller kvalitetsklasse 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.