Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001012529.1 |
| Gen-id (Entrez) | 9570 |
| Navn | Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | GOSR2 |
| Protein længde | Cytoplasmic Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |