Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human GNB1L Protein
Artikelnummer. p-7154763
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16072571
Brand: enQuireBio™ QP8085ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB1L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_443730.1
Gen-id (Entrez) 54584
Navn GNB1L Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol GNB1L
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MTAPCPPPPP DPQFVLRGTQ SPVHALHFCE GAQAQGRPLL FSGSQSGLVH IWSLQTRRAV TTLDGHGGQC VTWLQTLPQG RQLLSQGRDL KLCLWDLAEG RSAVVDSVCL ESVGFCRSSI LAGGQPRWTL AVPGRGSDEV QILEMPSKTS VCALKPKADA KLGMPMCLRL WQADCSSRPL LLAGYEDGSV VLWDVSEQKV CSRIACHEEP VMDLDFDSQK ARGISGSAGK ALAVWSLDWQ QALQVRGTHE LTNPGIAEVT IRPDRKILAT AGWDHRIRVF HWRTMQPLAV LAFHSAAVQC VAFTADGLLA AGSKDQRISL WSLYPRA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.