Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001002000.1 |
| Gen-id (Entrez) | 51292 |
| Navn | GMP reductase 2 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | GMPR2 |
| Protein længde | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |