Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaminase liver isoform, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16083291
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16083291
Brand: enQuireBio™ QP8210ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaminase liver isoform, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001267727.1
Gen-id (Entrez) 27165
Navn Glutaminase liver isoform, mitochondrial Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol GLS2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens GSHCGRGGWG HPSRSPLLGG GVRHHLSEAA AQGRETPHSH QPQHQDHDSS ESGMLSRLGD LLFYTIAEGQ ERIPIHKFTT ALKATGLQTS DPRLRDCMSE MHRVVQESSS GGLLDRDLFR KCVSSNIVLL TQAFRKKFVI PDFEEFTGHV DRIFEDVKEL TGGKVAAYIP QLAKSNPDLW GVSLCTVDGQ RHSVGHTKIP FCLQSCVKPL TYAISISTLG TDYVHKFVGK EPSGLRYNKL SLNEEGIPHN PMVNAGAIVV SSLIKMDCNK AEKFDFVLQY LNKMAGNEYM GFSNATFQSE KETGDRNYAI GYYLKEKKCF PKGVDMMAAL DLYFQLCSVE VTCESGSVMA ATLANGGICP ITGESVLSAE AVRNTLSLMH SCGMYDFSGQ FAFHVGLPAK SAVSGAILLV VPNVMGMMCL SPPLDKLGNS HRGTSFCQKL VSLFNFHNYD NLRHCARKLD PRREGAEIRN KTVVNLLFAA YSGDVSALRR FALSAMDMEQ KDYDSRTALH VAAAEGHIEV VKFLIEACKV NPFAKDRWGN IPLDDAVQFN HLEVVKLLQD YQDSYTLSET QAEAAAEALS KENLESMV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.