Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Gasdermin-C Protein
Artikelnummer. p-7154869
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16073201
Brand: enQuireBio™ QP8195ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gasdermin-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_113603.1
Gen-id (Entrez) 56169
Navn Gasdermin-C Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol GSDMC
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MPSMLERISK NLVKEIGSKD LTPVKYLLSA TKLRQFVILR KKKDSRSSFW EQSDYVPVEF SLNDILEPSS SVLETVVTGP FHFSDIMIQK HKADMGVNVG IEVSVSGEAS VDHGCSLEFQ IVTIPSPNLE DFQKRKLLDP EPSFLKECRR RGDNLYVVTE AVELINNTVL YDSSSVNILG KIALWITYGK GQGQGESLRV KKKALTLQKG MVMAYKRKQL VIKEKAILIS DDDEQRTFQD EYEISEMVGY CAARSEGLLP SFHTISPTLF NASSNDMKLK PELFLTQQFL SGHLPKYEQV HILPVGRIEE PFWQNFKHLQ EEVFQKIKTL AQLSKDVQDV MFYSILAMLR DRGALQDLMN MLELDSSGHL DGPGGAILKK LQQDSNHAWF NPKDPILYLL EAIMVLSDFQ HDLLACSMEK RILLQQQELV RSILEPNFRY PWSIPFTLKP ELLAPLQSEG LAITYGLLEE CGLRMELDNP RSTWDVEAKM PLSALYGTLS LLQQLAEA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.