missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human GABARAP / Apg8p1 Protein

Artikelnummer. 16085011
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16085011

Brand: enQuireBio™ QP8508ec100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GABARAP / Apg8p1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_009209.1
Gen-id (Entrez) 11337
Navn GABARAP / Apg8p1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol GABARAP
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens KFVYKEEHPF EKRRSEGEKI RKKYPDRVPV IVEKAPKARI GDLDKKKYLV PSDLTVGQFY FLIRKRIHLR AEDALFFFVN NVIPPTSATM GQLYQEHHEE DFFLYIAYSD ESVYGL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.