Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Fc (HEK293) Protein
Artikelnummer. 18767086
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Artikelnummer. 18767086
Brand: R&D Systems™ 11309FKH010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with mouse Flt-3. The ED50 for this effect is 0.300-4.80 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer AAA17999.1
Til brug med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-id (Entrez) 2323
Molekylvægt (g/mol) M.W. Observed: 57-64 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 45 kDa
Mængde 10 μg
Kilde Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Human Flt-3 Ligand/FLT3L (Thr27-Pro185) (N-terminus) Accession # AAA17999.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoksin koncentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Konjugeret Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Renhed eller kvalitetsklasse >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Flt-3 Ligand/FLT3L
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis