Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP14 Protein
Artikelnummer. p-7154755
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16092521
Brand: enQuireBio™ QP8076ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FKBP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_060416.1
Gen-id (Entrez) 55033
Navn FKBP14 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol FKBP14
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens ALIPEPEVKI EVLQKPFICH RKTKGGDLML VHYEGYLEKD GSLFHSTHKH NNGQPIWFTL GILEALKGWD QGLKGMCVGE KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVEDIFD KEDEDKDGFI SAREFTYKHD EL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.