Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
Artikelnummer. 16071921
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16071921
Brand: enQuireBio™ QP7973ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_976249.1
Gen-id (Entrez) 387758
Navn Fin bud initiation factor homolog Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol FIBIN
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.