Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
Artikelnummer. 16051921
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16051921
Brand: enQuireBio™ QP7973ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_976249.1
Gen-id (Entrez) 387758
Navn Fin bud initiation factor homolog Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol FIBIN
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.