Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Mængde:
1 mg
20 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
500µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_061986.1 |
| Gen-id (Entrez) | 26291 |
| Navn | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
| Mængde | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gen symbol | FGF21 |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Arter | E. coli |
| Vis mere |