missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ Recombinant Human FABP4/A-FABP Protein

Artikelnummer. 18005138 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005138 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005138 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP199612100UG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

Recombinant protein for Human FABP4/A-FABP

The Recombinant Human FABP4/A-FABP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FABP4/A-FABP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Koncentration Lyoph
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Gen-id (Entrez) 2167
Molekylvægt (g/mol) 16 kDa
Mængde 100 μg
Kilde E. coli
Opbevaringskrav Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Endotoksin koncentration <0.1 ng/ug
Gen symbol FABP4
Specifik reaktivitet FABP4/A-FABP
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute in dH2O to a concentration of 0.1 - 1.0 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers and stored at 4C for 1 week or -20°C for long-term storage.
Buffer Sterile filtered and lyophilized with no additives.
Renhed eller kvalitetsklasse >98%, by SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.