missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human ENPEP / Aminopeptidase A Protein

Produktkod. 16086611
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16086611

Brand: enQuireBio™ QP8812ec100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENPEP / Aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Adgangsnummer NP_001968.3
Gen-id (Entrez) 2028
Navn ENPEP / Aminopeptidase A Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ENPEP
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens YFQGQVKPIA DSLGWNDAGD HVTKLLRSSV LGFACKMGDR EALNNASSLF EQWLNGTVSL PVNLRLLVYR YGMQNSGNEI SWNYTLEQYQ KTSLAQEKEK LLYGLASVKN VTLLSRYLDL LKDTNLIKTQ DVFTVIRYIS YNSYGKNMAW NWIQLNWDYL VNRYTLNNRN LGRIVTIAEP FNTELQLWQM ESFFAKYPQA GAGEKPREQV LETVKNNIEW LKQHRNTIRE W
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.