Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Elongin B/Elongin C/VHL Complex
Description
Typical protein concentration for use in vitro will depend on experimental conditions.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q15370.1 (ELOB), Q15369.1 (ELOC), P40337.2 (VHL) |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES, NaCl, DTT and Glycerol. |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (theoretical): 24 kDa (VHL), 13.1 kDa (ELOB), 12.8 kDa (ELOC) |
| Purification Method | >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human ELOB/ELOC/VHL Complex protein Met1 - Gln118 (ELOB), Met1 - Cys112 (ELOC), Met231 - Asp443 (VHL) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?