Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Artikelnummer. 16061281
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16061281
Brand: enQuireBio™ QP7870ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_060301.2
Gen-id (Entrez) 54941
Navn E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RNF125
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.