Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human DYNC2LI1 Protein
Artikelnummer. 16051621
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16051621
Brand: enQuireBio™ QP7924ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYNC2LI1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001180393.1
Gen-id (Entrez) 51626
Navn DYNC2LI1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol DYNC2LI1
Protein længde Full Length of Isoform 2
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens MPSETLWEIA KAEVEKRGIN GSEGDGAEIA EKFVFFIGSK NGGKTTIILR CLDRDEPPKP TLALEYTYGR RAKGHNTPKD IAHFWELGGG TSLLDLISIP ITGDTLRTFS LVLVLDLSKP NDLWPTMENL LQATKSHVDK VIMKLGKTNA KAVSEMRQKI WNNMPKDHPQ DHELIDPFPV PLVIIGSKYD VFQDFESEKR KVICKTLRFV AHYYGASLMF TSKSEALLLK IRGVINQLAF GIDKSKSICV DQNKPLFITA GLDSFGQIGS PPVPENDIGK LHAHSPMELW KKVYEKLFPP KSINTLKDIK DPARDPQYAE NEVDEMRIQK DLELEQYKRS SSKSWKQIEL DS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.