Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human DNA ligase 1 Protein
Artikelnummer. p-7153041
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16082360
Brand: enQuireBio™ QP6308ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_000225.1
Gen-id (Entrez) 3978
Navn DNA ligase 1 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol LIG1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MQRSIMSFFH PKKEGKAKKP EKEASNSSRE TEPPPKAALK EWNGVVSESD SPVKRPGRKA ARVLGSEGEE EDEALSPAKG QKPALDCSQV SPPRPATSPE NNASLSDTSP MDSSPSGIPK RRTARKQLPK RTIQEVLEEQ SEDEDREAKR KKEEEEEETP KESLTEAEVA TEKEGEDGDQ PTTPPKPLKT SKAETPTESV SEPEVATKQE LQEEEEQTKP PRRAPKTLSS FFTPRKPAVK KEVKEEEPGA PGKEGAAEGP LDPSGYNPAK NNYHPVEDAC WKPGQKVPYL AVARTFEKIE EVSARLRMVE TLSNLLRSVV ALSPPDLLPV LYLSLNHLGP PQQGLELGVG DGVLLKAVAQ ATGRQLESVR AEAAEKGDVG LVAENSRSTQ RLMLPPPPLT ASGVFSKFRD IARLTGSAST AKKIDIIKGL FVACRHSEAR FIARSLSGRL RLGLAEQSVL AALSQAVSLT PPGQEFPPAM VDAGKGKTAE ARKTWLEEQG MILKQTFCEV PDLDRIIPVL LEHGLERLPE HCKLSPGIPL KPMLAHPTRG ISEVLKRFEE AAFTCEYKYD GQRAQIHALE GGEVKIFSRN QEDNTGKYPD IISRIPKIKL PSVTSFILDT EAVAWDREKK QIQPFQVLTT RKRKEVDASE IQVQVCLYAF DLIYLNGESL VREPLSRRRQ LLRENFVETE GEFVFATSLD TKDIEQIAEF LEQSVKDSCE GLMVKTLDVD ATYEIAKRSH NWLKLKKDYL DGVGDTLDLV VIGAYLGRGK RAGRYGGFLL ASYDEDSEEL QAICKLGTGF SDEELEEHHQ SLKALVLPSP RPYVRIDGAV IPDHWLDPSA VWEVKCADLS LSPIYPAARG LVDSDKGISL RFPRFIRVRE DKQPEQATTS AQVACLYRKQ SQIQNQQGED SGSDPEDTY
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.