Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyribonuclease gamma Protein
Artikelnummer. 16089530
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16089530
Brand: enQuireBio™ QP7580ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyribonuclease gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001243489.1
Gen-id (Entrez) 1776
Navn Deoxyribonuclease gamma Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol DNASE1L3
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MRICSFNVRS FGESKQEDKN AMDVIVKVIK RCDIILVMEI KDSNNRICPI LMEKLNRNSR RGITYNYVIS SRLGRNTYKE QYAFLYKEKL VSVKRSYHYH DYQDGDADVF SREPFVVWFQ SPHTAVKDFV IIPLHTTPET SVKEIDELVE VYTDVKHRWK AENFIFMGDF NAGCSYVPKK AWKNIRLRTD PRFVWLIGDQ EDTTVKKSTN CAYDRIVLRG QEIVSSVVPK SNSVFDFQKA YKLTEEEALD VSDHFPVEFK LQSSRAFTNS KKSVTLRKKT KSKRS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.