Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8458-ec-500ug
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_055217.2 | |
Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein | |
Research Use Only | |
QP-C/UQCRQ | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GREFGNLTRM RHVISYSLSP FEQRAYPHVF TKGIPNVLRR IRESFFRVVP QFVVFYLIYT WGTEEFERSK RKNPAAY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
27089 | |
500 ÎĽg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein > 500μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur