Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human COP9 signalosome complex subunit 7a Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
Adgangsnummer | NP_001157565.1 |
Gen-id (Entrez) | 50813 |
Navn | COP9 signalosome complex subunit 7a Protein |
Mængde | 10 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoksin koncentration | Not determined. |
Gen symbol | COPS7A |
Protein længde | Full Length |
Produkttype | Recombinant Protein |
Krydsreaktivitet | Human |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human COP9 signalosome complex subunit 7a Protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion