Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human COLEC10 Protein
Artikelnummer. 16053691
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16053691
Brand: enQuireBio™ QP8273ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COLEC10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001311024.1
Gen-id (Entrez) 10584
Navn COLEC10 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol COLEC10
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens LDIDSRPTAE VCATHTISPG PKGDDGEKGD PGEEGKHGKV GRMGPKGIKG ELGDMGDQGN IGKTGPIGKK GDKGEKGLLG IPGEKGKAGT VCDCGRYRKF VGQLDISIAR LKTSMKFVKN VIAGIRETEE KFYYIVQEEK NYRESLTHCR IRGGMLAMPK DEAANTLIAD YVAKSGFFRV FIGVNDLERE GQYMFTDNTP LQNYSNWNEG EPSDPYGHED CVEMLSSGRW NDTECHLTMY FVCEFIKKKK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.