Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cleavage stimulation factor 2 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18355867 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 18355867
Brand: Novus Biologicals™ H00001478P0125ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-id (Entrez) 1478
Molekylvægt (g/mol) M.W. (Theoretical): 89.21 kDa
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias betaCstF-64 variant 2, CF-1 64 kDa subunit, Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit, cleavage stimulation factor subunit 2, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kD, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kDa, CSTF 64 kDa subunit, CstF-64
Gen symbol CSTF2
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Cleavage stimulation factor 2
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt