Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human CD45 / PTPRC Protein
Artikelnummer. 16088171
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16088171
Brand: enQuireBio™ QP9356ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD45 / PTPRC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_002829.3
Gen-id (Entrez) 5788
Navn CD45 / PTPRC Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PTPRC
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens QSPTPSPTGL TTAKMPSVPL SSDPLPTHTT AFSPASTFER ENDFSETTTS LSPDNTSTQV SPDSLDNASA FNTTGVSSVQ TPHLPTHADS QTPSAGTDTQ TFSGSAANAK LNPTPGSNAI SDVPGERSTA STFPTDPVSP LTTTLSLAHH SSAALPARTS NTTITANTSD AYLNASETTT LSPSGSAVIS TTTIATTPSK PTCDEKYANI TVDYLYNKET KLFTAKLNVN ENVECGNNTC TNNEVHNLTE CKNASVSISH NSCTAPDKTL ILDVPPGVEK FQLHDCTQVE KADTTICLKW KNIETFTCDT QNITYRFQCG NMIFDNKEIK LENLEPEHEY KCDSEILYNN HKFTNASKII KTDFGSPGEP QIIFCRSEAA HQGVITWNPP QRSFHNFTLC YIKETEKDCL NLDKNLIKYD LQNLKPYTKY VLSLHAYIIA KVQRNGSAAM CHFTTKSAPP SQVWNMTVSM TSDNSMHVKC RPPRDRNGPH ERYHLEVEAG NTLVRNESHK NCDFRVKDLQ YSTDYTFKAY FHNGDYPGEP FILHHSTSYN SK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.