Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein
Artikelnummer. p-7154197
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16069230
Brand: enQuireBio™ QP7536ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL14 / HCC-1 / HCC-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_116738.1
Gen-id (Entrez) 6358
Navn CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol CCL14
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens TKTESSSRGP YHPSECCFTY TTYKIPRQRI MDYYETNSQC SKPGIVFITK RGHSVCTNPS DKWVQDYIKD MKEN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.