missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Recombinant protein containing 200 amino acids for Human Cardiotrophin-1/CT-1 The Recombinant Human Cardiotrophin-1/CT-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Cardiotrophin-1/CT-1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Lyoph |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | Sterile filtered and lyophilized from 1X PBS. |
| Gen-id (Entrez) | 1489 |
| Molekylvægt (g/mol) | 22.5 kDa |
| Mængde | 50 μg |
| Kilde | E. coli |
| Opbevaringskrav | Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, CT-1CT1 |
| Gen symbol | CTF1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?