missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein

Artikelnummer. 16082850
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16082850

Brand: enQuireBio™ QP6376ec1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) c-MPL / CD110 / TPOR, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_005364.1
Gen-id (Entrez) 4352
Navn c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol MPL
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens QDVSLLASDS EPLKCFSRTF EDLTCFWDEE EAAPSGTYQL LYAYPREKPR ACPLSSQSMP HFGTRYVCQF PDQEEVRLFF PLHLWVKNVF LNQTRTQRVL FVDSVGLPAP PSIIKAMGGS QPGELQISWE EPAPEISDFL RYELRYGPRD PKNSTGPTVI QLIATETCCP ALQRPHSASA LDQSPCAQPT MPWQDGPKQT SPSREASALT AEGGSCLISG LQPGNSYWLQ LRSEPDGISL GGSWGSWSLP VTVDLPGDAV ALGLQCFTLD LKNVTCQWQQ QDHASSQGFF YHSRARCCPR DRYPIWENCE EEEKTNPGLQ TPQFSRCHFK SRNDSIIHIL VEVTTAPGTV HSYLGSPFWI HQAVRLPTPN LHWREISSGH LELEWQHPSS WAAQETCYQL RYTGEGHQDW KVLEPPLGAR GGTLELRPRS RYRLQLRARL NGPTYQGPWS SWSDPTRVET ATETAW
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.