Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 (E. coli-expressed) Protein
Codice prodotto. 18786466
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
10µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18786466 50 μg 50µg
18775746 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18786466 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 314BPE050
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number P12644
For Use With (Application) Bioactivity
Gene ID (Entrez) 652
Molecular Weight (g/mol) 12 kDa
Name BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Quantity 50 μg
Source E. coli-derived human BMP-4 protein Lys303-Arg408
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Species Human
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in 4 mM HCl.
Buffer Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Endotoxin Level <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.