Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human BANK1 Protein
Artikelnummer. 16058851
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16058851
Brand: enQuireBio™ QP9855ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BANK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001077376.2
Gen-id (Entrez) 55024
Navn BANK1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol BANK1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens MLPAAPGKGL GSPDPAPCGP APPGNTKDII MIYEEDAEEW ALYLTEVFLH VVKREAILLY RLENFSFRHL ELLNLTSYKC KLLILSNSLL RDLTPKKCQF LEKILHSPKS VVTLLCGVKS SDQLYELLNI SQSRWEISTE QEPEDYISVI QSIIFKDSED YFEVNIPTDL RAKHSGEISE RKEIEELSEA SRNTIPLAVV LPTEIPCENP GEIFIILRDE VIGDTVEVEF TSSNKRIRTR PALWNKKVWC MKALEFPAGS VHVNVYCDGI VKATTKIKYY PTAKAKECLF RMADSGESLC QNSIEELDGV LTSIFKHEIP YYEFQSLQTE ICSQNKYTHF KELPTLLHCA AKFGLKNLAI HLLQCSGATW ASKMKNMEGS DPAHIAERHG HKELKKIFED FSIQEIDINN EQENDYEEDI ASFSTYIPST QNPAFHHESR KTYGQSADGA EANEMEGEGK QNGSGMETKH SPLEVGSESS EDQYDDLYVF IPGADPENNS QEPLMSSRPP LPPPRPVANA FQLERPHFTL PGTMVEGQME RSQNWGHPGV RQETGDEPKG EKEKKEEEKE QEEEEDPYTF AEIDDSEYDM ILANLSIKKK TGSRSFIINR PPAPTPRPTS IPPKEETTPY IAQVFQQKTA RRQSDDDKFC GLPKKQDRAR IESPAFSTLR GCLTDGQEEL ILLQEKVKNG KMSMDEALEK FKHWQMGKSG LEMIQQEKLR QLRDCIIGKR PEEENVYNKL TIVHHPGGKE TAHNENKFYN VHFSNKLPAR PQVEKEFGFC CKKDH
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.