missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ Recombinant Human ApoE4 Protein

Artikelnummer. 18018304 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18018304 1000 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18018304 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP1996341000UG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Western Blot, SDS-Page

Recombinant protein containing 300 amino acids for Human ApoE4

The Recombinant Human ApoE4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ApoE4 Protein has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Koncentration Lyoph
Til brug med (applikation) Western Blot, SDS-PAGE
Gen-id (Entrez) 348
Molekylvægt (g/mol) 34.4 kDa
Mængde 1000 μg
Kilde E. coli
Opbevaringskrav Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Endotoksin koncentration <0.1 ng/ug
Gen symbol APOE
Specifik reaktivitet ApoE4
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute in dH2O to a concentration of 0.1 - 1.0 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers and stored at 4C for 1 week or -20°C for long-term storage.
Buffer Sterile filtered and lyophilized with no additives
Renhed eller kvalitetsklasse >90%, by SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.