Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein
Artikelnummer. 16034071
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16034071
Brand: enQuireBio™ QP8334ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001146.2
Gen-id (Entrez) 309
Navn ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ANXA6
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens AKPAQGAKYR GSIHDFPGFD PNQDAEALYT AMKGFGSDKE AILDIITSRS NRQRQEVCQS YKSLYGKDLI ADLKYELTGK FERLIVGLMR PPAYCDAKEI KDAISGIGTD EKCLIEILAS RTNEQMHQLV AAYKDAYERD LEADIIGDTS GHFQKMLVVL LQGTREEDDV VSEDLVQQDV QDLYEAGELK WGTDEAQFIY ILGNRSKQHL RLVFDEYLKT TGKPIEASIR GELSGDFEKL MLAV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.