Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL2 / Angiopoietin-like 2 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_036230.1 |
| Gen-id (Entrez) | 23452 |
| Navn | ANGPTL2 / Angiopoietin-like 2 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | ANGPTL2 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |