Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human AADAT Protein
Artikelnummer. 16051591
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16051591
Brand: enQuireBio™ QP7920ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AADAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001273611.1
Gen-id (Entrez) 51166
Navn AADAT Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol AADAT
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens PKSMISLAGG LPNPNMFPFK TAVITVENGK TIQFGEEMMK RALQYSPSAG IPELLSWLKQ LQIKLHNPPT IHYPPSQGQM DLCVTSGSQQ GLCKVFEMII NPGDNVLLDE PAYSGTLQSL HPLGCNIINV ASDESGIVPD SLRDILSRWK PEDAKNPQKN TPKFLYTVPN GNNPTGNSLT SERKKEIYEL ARKYDFLIIE DDPYYFLQFN KFRVPTFLSM DVDGRVIRAD SFSKIISSGL RIGFLTGPKP LIERVILHIQ VSTLHPSTFN QLMISQLLHE WGEEGFMAHV DRVIDFYSNQ KDAILAAADK WLTGLAEWHV PAAGMFLWIK VKGINDVKEL IEEKAVKMGV LMLPGNAFYV DSSAPSPYLR ASFSSASPEQ MDVAFQVLAQ LIKESL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.