Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L30 Protein
Artikelnummer. p-7153418
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16054600
Brand: enQuireBio™ QP6620ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L30, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_000980.1
Gen-id (Entrez) 6156
Navn 60S ribosomal protein L30 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RPL30
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MVAAKKTKKS LESINSRLQL VMKSGKYVLG YKQTLKMIRQ GKAKLVILAN NCPALRKSEI EYYAMLAKTG VHHYSGNNIE LGTACGKYYR VCTLAIIDPG DSDIIRSMPE QTGEK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.