Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L28 Protein
Artikelnummer. 16084590
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16084590
Brand: enQuireBio™ QP6619ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L28, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_000982.2
Gen-id (Entrez) 6158
Navn 60S ribosomal protein L28 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RPL28
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens SAHLQWMVVR NCSSFLIKRN KQTYSTEPNN LKARNSFRYN GLIHRKTVGV EPAADGKGVV VVIKRRSGQR KPATSYVRTT INKNARATLS SIRHMIRKNK YRPDLRMAAI RRASAILRSQ KPVMVKRKRT RPTKSS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.