Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L15 Protein
Artikelnummer. 16084441
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16084441
Brand: enQuireBio™ QP8408ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001240308.1
Gen-id (Entrez) 6138
Navn 60S ribosomal protein L15 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RPL15
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens GAYKYIQELW RKKQSDVMRF LLRVRCWQYR QLSALHRAPR PTRPDKARRL GYKAKQGYVI YRIRVRRGGR KRPVPKGATY GKPVHHGVNQ LKFARSLQSV AEERAGRHCG ALRVLNSYWV GEDSTYKFFE VILIDPFHKA IRRNPDTQWI TKPVHKHREM RGLTSAGRKS RGLGKGHKFH HTIGGSRRAA WRRRNTLQLH RYR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.