Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Horse PMP2 / FABP8 Protein
Artikelnummer. p-7153828
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16057040
Brand: enQuireBio™ QP701410ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) PMP2 / FABP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn PMP2 / FABP8 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PMP2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Horse
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens SNKFLGTWKL TSSENFDEYM KALGVGLGTR SLGNLAGPTV IISKSGDVIT IRTESGFKNT EISFKLGQEF EETTADNRKT KSTVTLAGGK LNQVQKWNGN ETTIKRELVD GKMVVECSMA SVVCTRIYEQ V
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.