Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DNA polymerase catalytic subunit Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | YP_401712.1 |
| Gen-id (Entrez) | 3783681 |
| Navn | DNA polymerase catalytic subunit Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | BALF5 |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Epstein-Barr |
| Vis mere |