missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant EBV p18 M Protein

Artikelnummer. 15988178
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
100 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
500µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15988178

Brand: enQuireBio™ QP117341mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A cDNA sequence encoding the EBV p18 M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Tekniske data

Navn p18 M Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet EBV
Arter E. coli
Protein tag Untagged
Buffer 50mM Tris-Hcl pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione and 50% glycerol.
Renhed eller kvalitetsklasse EBV-p18 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.