Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli ruvA Protein
Artikelnummer. 16088180
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16088180
Brand: enQuireBio™ QP7321ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ruvA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_416375.1
Gen-id (Entrez) 946369
Navn ruvA Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ruvA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MIGRLRGIII EKQPPLVLIE VGGVGYEVHM PMTCFYELPE AGQEAIVFTH FVVREDAQLL YGFNNKQERT LFKELIKTNG VGPKLALAIL SGMSAQQFVN AVEREEVGAL VKLPGIGKKT AERLIVEMKD RFKGLHGDLF TPAADLVLTS PASPATDDAE QEAVAALVAL GYKPQEASRM VSKIARPDAS SETLIREALR AAL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.