missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant E. coli Phosphoenolpyruvate carboxylase Protein

Artikelnummer. 16077221
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16077221

Brand: enQuireBio™ QP8934ec100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Phosphoenolpyruvate carboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_418391.1
Gen-id (Entrez) 948457
Navn Phosphoenolpyruvate carboxylase Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ppc
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens YSALRSNVSM LGKVLGETIK DALGEHILER VETIRKLSKS SRAGNDANRQ ELLTTLQNLS NDELLPVARA FSQFLNLANT AEQYHSISPK GEAASNPEVI ARTLRKLKNQ PELSEDTIKK AVESLSLELV LTAHPTEITR RTLIHKMVEV NACLKQLDNK DIADYEHNQL MRRLRQLIAQ SWHTDEIRKL RPSPVDEAKW GFAVVENSLW QGVPNYLREL NEQLEENLGY KLPVEFVPVR FTSWMGGDRD GNPNVTADIT RHVLLLSRWK ATDLFLKDIQ VLVSELSMVE ATPELLALVG EEGAAEPYRY LMKNLRSRLM ATQAWLEARL KGEELPKPEG LLTQNEELWE PLYACYQSLQ ACGMGIIANG DLLDTLRRVK CFGVPLVRID IRQESTRHTE ALGELTRYLG IGDYESWSEA DKQAFLIREL NSKRPLLPRN WQPSAETREV LDTCQVIAEA PQGSIAAYVI SMAKTPSDVL AVHLLLKEAG IGFAMPVAPL FETLDDLNNA NDVMTQLLNI DWYRGLIQGK QMVMIGYSDS AKDAGVMAAS WAQYQAQDAL IKTCEKAGIE LTLFHGRGGS IGRGGAPAHA ALLSQPPGSL KGGLRVTEQG EMIRFKYGLP EITVSSLSLY TGAILEANLL PPPEPKESWR RIMDELSVIS CDVYRGYVRE NKDFVPYFRS ATPEQELGKL PLGSRPAKRR PTGGVESLRA IPWIFAWTQN RLMLPAWLGA GTALQKVVED GKQSELEAMC RDWPFFSTRL GMLEMVFAKA DLWLAEYYDQ RLVDKALWPL GKELRNLQEE DIKVVLAIAN DSHLMADLPW IAESIQLRNI YTDPLNVLQA ELLHRSRQAE KEGQEPDPRV EQALMVTIAG IAAGMRNTG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.