Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein Artikelnummer.: 16077010
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
Artikelnummer. 16077010
200 μg, 200µg
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16077010
Brand: enQuireBio™ QP7007ec200ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Periplasmic serine endoprotease DegP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_414703.1
Gen-id (Entrez) 947139
Navn Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
Mængde 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol degP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet E. coli
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens AETSSATTAQ QMPSLAPMLE KVMPSVVSIN VEGSTTVNTP RMPRNFQQFF GDDSPFCQEG SPFQSSPFCQ GGQGGNGGGQ QQKFMALGSG VIIDADKGYV VTNNHVVDNA TVIKVQLSDG RKFDAKMVGK DPRSDIALIQ IQNPKNLTAI KMADSDALRV GDYTVAIGNP FGLGETVTSG IVSALGRSGL NAENYENFIQ TDAAINRGNS GGALVNLNGE LIGINTAILA PDGGNIGIGF AIPSNMVKNL TSQMVEYGQV KRGELGIMGT ELNSELAKAM KVDAQRGAFV SQVLPNSSAA KAGIKAGDVI TSLNGKPISS FAALRAQVGT MPVGSKLTLG LLRDGKQVNV NLELQQSSQN QVDSSSIFNG IEGAEMSNKG KDQGVVVNNV KTGTPAAQIG LKKGDVIIGA NQQAVKNIAE LRKVLDSKPS VLALNIQRGD STIYLLMQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein >